4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T2770-25G T2770-5G
TCIAT2770-25GEA 260 EUR InStock
TCIAT2770-25G TCIAT2770-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNS
MW: 175,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD05861485
Numéro CAS: 28783-41-7
EINECS: 249-220-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité