5-Thiazolemethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2779-25G T2779-5G
TCIAT2779-25GEA 162 EUR InStock
TCIAT2779-25G TCIAT2779-5G
5-Thiazolemethanol ≥98.0% (par GC)
5-Thiazolemethanol
Formule: C₄H₅NOS
Point d'ébullition: 106°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04115732
Numéro CAS: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité