2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N4,N4-Tris(2-hydroxyethyl)-2-nitro-1,4-phenylenediamine
T2787-25G T2787-5G
TCIAT2787-25GEA 174 EUR InStock
TCIAT2787-25G TCIAT2787-5G
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₅
MW: 285,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071762
Numéro CAS: 33229-34-4
EINECS: 251-410-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité