Tetracaine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2789-5G T2789-25G
TCIAT2789-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT2789-5G TCIAT2789-25G
Tetracaine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tetracaine
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053787
Numéro CAS: 94-24-6
EINECS: 202-316-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edea5de8ca3c1badd4a7c64243c5a831e42672ad&vid=edea5de8ca3c1badd4a7c64243c5a831e42672ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité