Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ∼50% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-aminium chloride
T2796-10G T2796-25G
TCIAT2796-10GEA 77 EUR InStock
TCIAT2796-10G TCIAT2796-25G
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ∼50% dans le methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Formule: C₉H₂₄ClNO₃Si
Numéro MDL: MFCD00054225
Numéro CAS: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ec0820053f5bed15e0ee2bf340942c36e8e56b&vid=18f9529a683467c03b71604be80107751056dc83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 48.0 to 53.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité