Thiamphenicol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T2802-5G T2802-25G
TCIAT2802-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT2802-5G TCIAT2802-25G
Thiamphenicol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Thiamphenicol
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Numéro MDL: MFCD00467983
Numéro CAS: 15318-45-3
EINECS: 239-355-3
Merck Index: 14,09301
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité