3-[(2-{4,5-Bis[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-2-ylidène}-5-[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-4-yl)sulfanyl]propanenitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
T2806-1G T2806-100MG
TCIAT2806-1GEA 403 EUR InStock
TCIAT2806-1G TCIAT2806-100MG
3-[(2-{4,5-Bis[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-2-ylidène}-5-[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-4-yl)sulfanyl]propanenitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-[(2-{4,5-Bis[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-2-ylidène}-5-[(2-cyanoéthyl)sulfanyl]-1,3-dithiol-4-yl)sulfanyl]propanenitrile
Formule: C₁₈H₁₆N₄S₈
MW: 544,83 g/mol
Numéro CAS: 132765-36-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité