3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
007803-5G 007803-1G 007803-25G
FLUO007803-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007803-5G FLUO007803-1G FLUO007803-25G
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190127
Numéro CAS: 191602-54-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité