4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol
T2818-200MG T2818-1G
TCIAT2818-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAT2818-200MG TCIAT2818-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (par HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol
Formule: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19442582
Numéro CAS: 87736-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45bd4b139e156a7dc640cb3ce2c00c891fb761a3&vid=45bd4b139e156a7dc640cb3ce2c00c891fb761a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité