4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Azi-2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid, 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid
T2820-200MG T2820-1G
TCIAT2820-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAT2820-200MG TCIAT2820-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Point de fusion: 125°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236809
Numéro CAS: 85559-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&vid=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité