Triclabendazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzo[d]imidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole
T2826-1G T2826-5G
TCIAT2826-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT2826-1G TCIAT2826-5G
Triclabendazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Triclabendazole
Formule: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
MW: 359,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864519
Numéro CAS: 68786-66-3
Merck Index: 14,09652
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité