Toremifene citrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-4-Chloro-1-(4-dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate, (Z)-2-[4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine Citrate
T2832-5G T2832-1G
TCIAT2832-5GEA 351 EUR InStock
TCIAT2832-5G TCIAT2832-1G
Toremifene citrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Toremifene citrate
Formule: C₂₆H₂₈ClNO
MW: 598,09 g/mol
Point de fusion: 162°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01729016
Numéro CAS: 89778-27-8
Merck Index: 14,09550
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&vid=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité