Tilorone dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone Dihydrochloride, 2,7-Bis(2-(Diethylamino)ethoxy)-9H-fluoren-9-one dihydrochloride
T2836-1G T2836-100MG
TCIAT2836-1GEA 222 EUR InStock
TCIAT2836-1G TCIAT2836-100MG
Tilorone dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tilorone dihydrochloride
Formule: C₂₅H₃₄N₂O₃
MW: 483,47 g/mol
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD00134071
Numéro CAS: 27591-69-1
Merck Index: 14,09440
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité