2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862647
Numéro CAS: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité