BAPTA tetrasodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2844-1GEA 215 EUR InStock
TCIAT2844-1G TCIAT2844-200MG
BAPTA tetrasodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
BAPTA tetrasodium salt
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
MW: 564,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067691
Numéro CAS: 126824-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité