BAY 11-7082 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T2846-1G T2846-100MG
TCIAT2846-1GEA 538 EUR InStock
TCIAT2846-1G TCIAT2846-100MG
BAY 11-7082 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
BAY 11-7082
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00712162
Numéro CAS: 19542-67-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité