2-Thiophènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2851-1G T2851-5G
TCIAT2851-1GEA 33 EUR InStock
TCIAT2851-1G TCIAT2851-5G
2-Thiophènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
2-Thiophènesulfonamide
Formule: C₄H₅NO₂S₂
Numéro MDL: MFCD00185853
Numéro CAS: 6339-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité