Telmisartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid, 4'-((1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-3'-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
T2861-5G T2861-1G
TCIAT2861-5GEA 202 EUR InStock
TCIAT2861-5G TCIAT2861-1G
Telmisartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Telmisartan
Formule: C₃₃H₃₀N₄O₂
MW: 514,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00918125
Numéro CAS: 144701-48-4
Merck Index: 14,09129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a086d2d87d727fc812b37c22c4e2f027b55bd6&vid=f7a086d2d87d727fc812b37c22c4e2f027b55bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité