Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trityltetra(pentafluorophenyl)borate, Triphenylmethylium tetrakis(perfluorophenyl)borate, Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate, Triphenylcarbenium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, Tritylium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate
T2863-1G T2863-5G
TCIAT2863-1GEA 145 EUR InStock
TCIAT2863-1G TCIAT2863-5G
Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formule: C₄₃H₁₅BF₂₀
MW: 922,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426981
Numéro CAS: 136040-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité