1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2866-5G T2866-1G
TCIAT2866-5GEA 324 EUR InStock
TCIAT2866-5G TCIAT2866-1G
1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene
Formule: C₁₈H₁₂S₃
MW: 324,47 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Numéro MDL: MFCD02323391
Numéro CAS: 15509-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56509a3fdff9ef5f74c1593813155dc985b20fd2&vid=56509a3fdff9ef5f74c1593813155dc985b20fd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité