N-(Triphenylmethyl)-L-serine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Methyl 3-hydroxy-2-(tritylamino)propanoate, Trt-Ser-OMe, N-Trityl-L-serine Methyl Ester
T2870-5G T2870-25G
TCIAT2870-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT2870-5G TCIAT2870-25G
N-(Triphenylmethyl)-L-serine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(Triphenylmethyl)-L-serine methyl ester
Formule: C₂₃H₂₃NO₃
MW: 361,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192570
Numéro CAS: 4465-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38da92c3c2ced5514fa459d0a73b6cba95a9cc0&vid=e38da92c3c2ced5514fa459d0a73b6cba95a9cc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +35.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité