(Trifluoromethyl)tris(triphenylphosphine)copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Trifluoromethyl)tris(triphenylphosphoranyl)copper, Tris(triphenylphosphine)(trifluoromethyl)copper(I)
T2883-1G T2883-5G
TCIAT2883-1GEA 266 EUR InStock
TCIAT2883-1G TCIAT2883-5G
(Trifluoromethyl)tris(triphenylphosphine)copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(Trifluoromethyl)tris(triphenylphosphine)copper(I)
Formule: C₅₅H₄₈CuF₃P₃
MW: 922,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200540
Numéro CAS: 325810-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cefbea4a89bb0708c212cd8e258caf9e35de864b&vid=cefbea4a89bb0708c212cd8e258caf9e35de864b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité