4-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane
T2888-1G T2888-5G
TCIAT2888-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT2888-1G TCIAT2888-5G
4-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453662
Numéro CAS: 195062-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fec43fa59ae87be7507fd5dd7471e95387dbaf&vid=a9fec43fa59ae87be7507fd5dd7471e95387dbaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité