Triméthylamine ∼25% ∼3 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI
Danger
T2893-100ML T2893-500ML
TCIAT2893-100MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAT2893-100ML TCIAT2893-500ML
Triméthylamine ∼25% ∼3 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c47a70c7f2f26751c1c18b1d7821251f630f2b&vid=c9498b23da3a46e02da4058ff2a2df8463f17fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.5 to 27.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité