Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Me6TREN
T2898-1G T2898-5G
TCIAT2898-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT2898-1G TCIAT2898-5G
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥98.0% (par GC)
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
Formule: C₁₂H₃₀N₄
MW: 230,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015607
Numéro CAS: 33527-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité