1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2903-5G T2903-25G
TCIAT2903-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT2903-5G TCIAT2903-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD02179127
Numéro CAS: 1914-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a984828b3e891f94c2e288c536407b4a82412bb9&vid=a984828b3e891f94c2e288c536407b4a82412bb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité