3-(Triméthylsilyl)-2-propynal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)-2-propynal
T2907-1G T2907-5G
TCIAT2907-1GEA 139 EUR InStock
TCIAT2907-1G TCIAT2907-5G
3-(Triméthylsilyl)-2-propynal ≥97.0% (par GC)
3-(Triméthylsilyl)-2-propynal
Formule: C₆H₁₀OSi
MW: 126,23 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01103709
Numéro CAS: 2975-46-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&vid=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité