Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tralkoxydim ≥95.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T2916-200MG T2916-1G
TCIAT2916-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAT2916-200MG TCIAT2916-1G
Tralkoxydim ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Tralkoxydim


Formule: C₂₀H₂₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00145415
Numéro CAS: 87820-88-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d31b534d4284a9af5d377f88f1428b45f473e3&vid=d2d31b534d4284a9af5d377f88f1428b45f473e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité