Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2917-5G T2917-25G
TCIAT2917-5GEA 178 EUR InStock
TCIAT2917-5G TCIAT2917-25G
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (par GC)
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane
Formule: C₁₃H₁₃F₁₇O₃Si
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD07368748
Numéro CAS: 83048-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&vid=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité