Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyltrimethoxysilane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)silane
T2918-5G T2918-25G
TCIAT2918-5GEA 105 EUR InStock
TCIAT2918-5G TCIAT2918-25G
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (par GC)
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane
Formule: C₉H₁₃F₉O₃Si
MW: 368,27 g/mol
Point d'ébullition: 43°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD08275518
Numéro CAS: 85877-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=283c9e6f511f4dbc134bff6954155efb6c1c2f2d&vid=283c9e6f511f4dbc134bff6954155efb6c1c2f2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité