Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, TBB

T2920-10MG T2920-50MG
TCIAT2920-10MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAT2920-10MG TCIAT2920-50MG
4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole


Formule: C₆HBr₄N₃
MW: 434,71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411399
Numéro CAS: 17374-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798ecc0a93e3fbe9d02a6b7f0a9e786913429efb&vid=798ecc0a93e3fbe9d02a6b7f0a9e786913429efb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité