2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2924-1G T2924-5G
TCIAT2924-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT2924-1G TCIAT2924-5G
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BO₂S
Numéro MDL: MFCD05663878
Numéro CAS: 193978-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcdea4af39bafc0dd03ad9a98e1ca0c66c622e18&vid=dcdea4af39bafc0dd03ad9a98e1ca0c66c622e18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité