3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-toluenesulphonamide
T2925-1G T2925-5G
TCIAT2925-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT2925-1G TCIAT2925-5G
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042421
Numéro CAS: 672-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b57772e3fce4157e1617f7bda7fb59fc18d571d&vid=4b57772e3fce4157e1617f7bda7fb59fc18d571d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité