O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T2929-5G T2929-25G
TCIAT2929-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT2929-5G TCIAT2929-25G
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₆F₆N₃O₃P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863753
Numéro CAS: 265651-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f34c1a300e1200cf11766fc4038f0dfe0d3ab040&vid=f34c1a300e1200cf11766fc4038f0dfe0d3ab040&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité