4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
004299-5G 004299-25G
FLUO004299-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004299-5G FLUO004299-25G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00179338
Numéro CAS: 175278-09-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité