Tranilast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
T2935-1G T2935-5G
TCIAT2935-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT2935-1G TCIAT2935-5G
Tranilast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tranilast
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864787
Numéro CAS: 53902-12-8
Merck Index: 14,09570
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&vid=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité