2-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
T2936-5G T2936-25G
TCIAT2936-5GEA 88 EUR InStock
TCIAT2936-5G TCIAT2936-25G
2-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-(2-Thienyl)pyridine
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,22 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00044441
Numéro CAS: 3319-99-1
EINECS: 222-022-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4fab058f787eb15ec4e710eb45900e1a53517a5&vid=a4fab058f787eb15ec4e710eb45900e1a53517a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité