Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétratriacontane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT2938-1GEA 179 EUR InStock
TCIAT2938-1G TCIAT2938-5G
n-Tétratriacontane ≥99.0% (par GC)
n-Tétratriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
MW: 478,93 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00009412
Numéro CAS: 14167-59-0
EINECS: 238-013-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité