Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichloro(2,3-naphthalocyanato)tin(IV)
T2940-200MG T2940-1G
TCIAT2940-200MGEA 114 EUR InStock
TCIAT2940-200MG TCIAT2940-1G
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Formule: C₄₈H₂₄Cl₂N₈Sn
MW: 902,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171716
Numéro CAS: 26857-61-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&vid=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 60.70 to 67.10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité