Theophylline-7-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2941-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2941-25G
Theophylline-7-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Theophylline-7-acetic acid
Formule: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022832
Numéro CAS: 652-37-9
EINECS: 211-490-2
Merck Index: 14,00024
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité