Tetrakis(4-aminophenyl)methane ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4',4'',4'''-Methanetetrayltetraaniline
T2947-200MG T2947-1G
TCIAT2947-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAT2947-200MG TCIAT2947-1G
Tetrakis(4-aminophenyl)methane ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
Formule: C₂₅H₂₄N₄
MW: 380,5 g/mol
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD12546930
Numéro CAS: 60532-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f279f664bdbb86d9194b543b74e81bce69b1a4a&vid=1f279f664bdbb86d9194b543b74e81bce69b1a4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité