3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2948-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT2948-1G TCIAT2948-5G
3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051910
Numéro CAS: 25570-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité