Tripyrrolidinophosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tri(pyrrolidin-1-yl)phosphine oxide
T2952-5G T2952-25G
TCIAT2952-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT2952-5G TCIAT2952-25G
Tripyrrolidinophosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Tripyrrolidinophosphine oxide
Formule: C₁₂H₂₄N₃OP
MW: 257,32 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00014095
Numéro CAS: 6415-07-2
EINECS: 229-118-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e37989b098e3f1fcc01c86c7fa0c87017ea3a6c&vid=5e37989b098e3f1fcc01c86c7fa0c87017ea3a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité