Tetrahydroxydiborane
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydroxydiboron, Hypodiboric Acid, Diboronic Acid
T2953-5G T2953-25G
TCIAT2953-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT2953-5G TCIAT2953-25G
Tetrahydroxydiborane
Tetrahydroxydiborane
Formule: H₄B₂O₄
MW: 89,65 g/mol
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD05663888
Numéro CAS: 13675-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&vid=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité