6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2955-1G T2955-5G
TCIAT2955-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT2955-1G TCIAT2955-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052030
Numéro CAS: 27372-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb6db4938aff9a02785ef1ad3f5b2f38693843c&vid=bcb6db4938aff9a02785ef1ad3f5b2f38693843c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité