1-(4-Methylphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-(p-Tolyl)pipérazine
TCIAT2956-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT2956-5G TCIAT2956-25G
1-(4-Methylphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Methylphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00040737
Numéro CAS: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité