1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Allylhexafluoroisopropanol
T2968-5G T2968-25G
TCIAT2968-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2968-5G TCIAT2968-25G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (par GC)
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formule: C₆H₆F₆O
MW: 208,10 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD03092986
Numéro CAS: 646-97-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité