Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
T2971-1G T2971-5G
TCIAT2971-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT2971-1G TCIAT2971-5G
Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD07778393
Numéro CAS: 22929-52-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&vid=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité