5-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
T2975-1G T2975-5G
TCIAT2975-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT2975-1G TCIAT2975-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113632
Numéro CAS: 80194-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb05de297f5a2499e809dfc87c063166571600e8&vid=fb05de297f5a2499e809dfc87c063166571600e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité