Tiropramide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2978-1G T2978-5G
TCIAT2978-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT2978-1G TCIAT2978-5G
Tiropramide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tiropramide hydrochloride
Formule: C₂₈H₄₁N₃O₃
Numéro MDL: MFCD01741847
Numéro CAS: 53567-47-8
Merck Index: 14,09466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018796ae01fa41213531e9f5fd4221926ebed0c1&vid=018796ae01fa41213531e9f5fd4221926ebed0c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité